Drukuj

Wodorotlenek sodu 1% roztwór wodny, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

428109249.0500 428109249.1000 428109249.2500 428109249.5000
CHMP428109249.0500EA 22.9 PLN
CHMP428109249.0500 CHMP428109249.1000 CHMP428109249.2500 CHMP428109249.5000
Wodorotlenek sodu 1% roztwór wodny, czysty
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR