Trichlorek boru 1 M in heptane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H32785.AE
H32785.AP
H32785.AEEA
883
PLN
H32785.AE
H32785.AP
Trichlorek boru 1 M in heptane
Trichlorek boru
CAS No.: 10294-33-4
Molecular Formula: BBr3
Formula Weight: 250.52
Flash Point: -4°(25°F)
Boiling Point: 90°
UN No.: 3384
MDL No.: MFCD00011312
Formuła:
BCl₃ Temp. Wrzenia: 90 °C Temp. Zapłonu: –4 °C (25 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011313 Numer CAS: 10294-34-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-658-4 Jednostka: 3384 ADR: 6.1,I |