Drukuj

Amoniak roztwór 1 mol/l (1 N) volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Amoniak

801349637.0500 801349637.1000 801349637.2500 801349637.5000
CHMP801349637.0500EA 50.2 PLN
CHMP801349637.0500 CHMP801349637.1000 CHMP801349637.2500 CHMP801349637.5000
Amoniak roztwór 1 mol/l (1 N) volumetric solution
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
Jednostka: 2672
ADR: 8 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR