Yttrium standard solution, 1000 mg/L Y w 5% kwasie azotowym (from Y₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88117.AP
88117.AE
88117.APEA
833
PLN
88117.AP
88117.AE
Yttrium standard solution, 1000 mg/L Y w 5% kwasie azotowym (from Y₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Yttrium Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certyfikaty: Traceable to NIST