Drukuj
Yttrium standard solution, 1000 mg/L Y w 5% kwasie azotowym (from Y₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13855.AP 13855.AE 13855.AD
13855.APEA 1650 PLN
13855.AP 13855.AE 13855.AD
Yttrium standard solution, 1000 mg/L Y w 5% kwasie azotowym (from Y₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Yttrium Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certyfikaty: Traceable to NIST