Drukuj
Kwas azotowy 6 mol/l (6 N) volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
809683167.0500 809683167.1000
CHMP809683167.0500EA 66.9 PLN
CHMP809683167.0500 CHMP809683167.1000
Kwas azotowy 6 mol/l (6 N) volumetric solution
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: -42
Gęstość: 1.51
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610