Drukuj
Kwas azotowy 5 mol/l (5 N) roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
809683171.0500 809683171.1000
CHMP809683171.0500EA 63 PLN
CHMP809683171.0500 CHMP809683171.1000
Kwas azotowy 5 mol/l (5 N) roztwór volumetryczny
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II