Drukuj

Kwas azotowy 2 mol/l (2 N) roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

809683169.0500 809683169.1000 809683169.2500 809683169.5000
CHMP809683169.0500EA 57.4 PLN
CHMP809683169.0500 CHMP809683169.1000 CHMP809683169.2500 CHMP809683169.5000
Kwas azotowy 2 mol/l (2 N) roztwór volumetryczny
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Gęstość: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 3264
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR