Kwas azotowy 10%, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitric acid solution
115296038.1000
115296038.2500
115296038.5000
CHMP115296038.1000EA
38.5
PLN
CHMP115296038.1000
CHMP115296038.2500
CHMP115296038.5000
Kwas azotowy 10%, pure analytical reagent
Kwas azotowy
Formuła:
HNO₃ MW: 63.01 g/mol Temp. Wrzenia: 87 Temp. topnienia: -42 Gęstość: 1.51 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,06610 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...