Drukuj

Kwas azotowy 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR

809683163.0500 809683163.1000 809683163.2500 809683163.5000
CHMP809683163.0500EA 49.6 PLN
CHMP809683163.0500 CHMP809683163.1000 CHMP809683163.2500 CHMP809683163.5000
Kwas azotowy 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór volumetryczny
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR