Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54638.03
H54638.06
H54638.03EA
899
PLN
H54638.03
H54638.06
Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Indole-2-carbaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 19005-93-7
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 138-142°
MDL No.: MFCD03001425
Formuła:
C₉H₇NO Temp. topnienia: 138…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03001425 Numer CAS: 19005-93-7 |