Drukuj
mleczan wapnia pentahydrat, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: L(+)-Lactic acid calcium salt pentahydrate, Calcium (S)-(+)-2-hydroxypropionate pentahydrate, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid calcium salt pentahydrate, (S)-(+)-Lactic acid calcium salt pentahydrate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid calcium salt pentahydrate, Calcium L(+)-2-hydroxypropionate pentahydrate
118770506.1000 118770506.0100 118770506.0250 118770506.0500
CHMP118770506.1000EA 177 PLN
CHMP118770506.1000 CHMP118770506.0100 CHMP118770506.0250 CHMP118770506.0500
mleczan wapnia pentahydrat, pure analytical reagent
mleczan wapnia pentahydrat
Formuła: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
MW: 308.3 g/mol
Temp. topnienia: 240
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150344
Numer CAS: 5743-47-5
Numer WE (dawny EINECS): 248-953-3