Drukuj
cyna 1000 mg/L w 20% roztworze kwasu chlorowodorowego (from Sn) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88112.AE 88112.AP
88112.AEEA 396 PLN
88112.AE 88112.AP
cyna 1000 mg/L w 20% roztworze kwasu chlorowodorowego (from Sn) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Tin Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certyfikaty: Traceable to NIST