cyna 1000 mg/L w 20% roztworze kwasu chlorowodorowego (from Sn) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13863.AD
13863.AE
13863.AP
13863.ADEA
580
PLN
13863.AD
13863.AE
13863.AP
cyna 1000 mg/L w 20% roztworze kwasu chlorowodorowego (from Sn) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Tin Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certyfikaty: Traceable to NIST