Krzem 10000 mg/L w wodzie ze śladową ilością kwasu fluorowodorowego (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38723.AD
38723.AE
38723.AP
38723.ADEA
1090
PLN
38723.AD
38723.AE
38723.AP
Krzem 10000 mg/L w wodzie ze śladową ilością kwasu fluorowodorowego (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Silicium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Certyfikaty: Traceable to NIST