Drukuj
Roztwór wzorcowy skandu, 1000 mg/L Sc w 5% kwasie azotowym (from Sc₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35769.AD 35769.AE 35769.AP
35769.ADEA 932 PLN
35769.AD 35769.AE 35769.AP
Roztwór wzorcowy skandu, 1000 mg/L Sc w 5% kwasie azotowym (from Sc₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Scandium Standards
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certyfikaty: Traceable to NIST