platyna 1000 mg/L w 20% kwasie chlorowodorowym (from Pt) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13827.AD
13827.AE
13827.AP
13827.ADEA
866
PLN
13827.AD
13827.AE
13827.AP
platyna 1000 mg/L w 20% kwasie chlorowodorowym (from Pt) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Platinum Standards
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certyfikaty: Traceable to NIST