Drukuj
platyna 10000 mg/L w 20% kwasie chlorowodorowym (from Pt) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14397.AD 14397.AE 14397.AP
14397.ADEA 2970 PLN
14397.AD 14397.AE 14397.AP
platyna 10000 mg/L w 20% kwasie chlorowodorowym (from Pt) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Platinum Standards
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certyfikaty: Traceable to NIST