Drukuj
Triphenylphosphine oxide
Dostawca: Cayman Chemical
9000289-25 9000289-50 9000289-500 9000289-1
CAYM9000289-25EA 127 PLN
CAYM9000289-25 CAYM9000289-50 CAYM9000289-500 CAYM9000289-1
Triphenylphosphine oxide
Triphenylphosphine oxide
Formuła: C₁₈H₁₅OP
Temp. Wrzenia: ∼360 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 155…158 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Numer MDL: MFCD00002080
Numer CAS: 791-28-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-338-8