Drukuj
ferrocen, high purity
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25007.18 B25007.30
B25007.18EA 282 PLN
B25007.18 B25007.30
ferrocen, high purity
ferrocen
Formuła: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 249
Temp. topnienia: 172…175 °C
Gęstość: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001427
Numer CAS: 102-54-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-039-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,04070