Drukuj

ortofosforan triwapnia, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Calcium phosphate, Tricalcium orthophosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic

428759009.0500 428759009.1000
CHMP428759009.0500EA 50.7 PLN
CHMP428759009.0500 CHMP428759009.1000
ortofosforan triwapnia, pure
ortofosforan triwapnia
Formuła: Ca₃(PO₄)₂
Gęstość: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015984
Numer CAS: 7758-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-840-8
Klasyfikacja Merck : 12,01741

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR