Drukuj

ortofosforan triwapnia, pure zA

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Calcium phosphate, Tricalcium orthophosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic

118759000.0100 118759000.0250 118759000.0500 118759000.1000
CHMP118759000.0100EA 35.1 PLN
CHMP118759000.0100 CHMP118759000.0250 CHMP118759000.0500 CHMP118759000.1000
ortofosforan triwapnia, pure zA
ortofosforan triwapnia
Formuła: Ca₃(PO₄)₂
MW: 310.18 g/mol
Gęstość: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015984
Numer CAS: 7758-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-840-8
Klasyfikacja Merck : 12,01741

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR