Drukuj

węglan potasu - węglan sodu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Potassium sodium carbonate

427381306.0500 427381306.1000
CHMP427381306.0500EA 89.7 PLN
CHMP427381306.0500 CHMP427381306.1000
węglan potasu - węglan sodu, pure
węglan potasu - węglan sodu
Formuła: CKNaO₃
MW: 122.1 g/mol
Gęstość: 2.47 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00053407
Numer CAS: 10424-09-6

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR