Drukuj

węglan potasu - węglan sodu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

117381307.1000 117381307.0100 117381307.0250 117381307.0500
CHMP117381307.1000EA 192 PLN
CHMP117381307.1000 CHMP117381307.0100 CHMP117381307.0250 CHMP117381307.0500
węglan potasu - węglan sodu, czysty reagent analityczny
węglan potasu - węglan sodu
Formuła: CKNaO₃
Gęstość: 2,47 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00053407
Numer CAS: 10424-09-6

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR