Drukuj

węglan potasu 1,5-hydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

427465901.0050 427465901.0100 427465901.0250 427465901.0500 427465901.1000
CHMP427465901.0050EA 56.3 PLN
CHMP427465901.0050 CHMP427465901.0100 CHMP427465901.0250 CHMP427465901.0500 CHMP427465901.1000
węglan potasu 1,5-hydrat, czysty
węglan potasu 1,5-hydrat
Formuła: CK₂O₃·1,5H₂O
Temp. topnienia: 891 °C
Gęstość: 2,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149925
Numer CAS: 6381-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR