Drukuj
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) free acid ≥98%, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
0488-100GEA 1140 PLN
0488-100G 0488-500G
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy) free acid ≥98%, high purity
kwas piperazyno-1,4-bis(2-etanosulfonowy)
Formuła: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Temp. Wrzenia: 499 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006159
Numer CAS: 5625-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 227-057-6
Klasyfikacja Merck : 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@260nm (1%, 1 N NaOH) ≤0.05
DNase none
Heavy Metals (as Pb) <5 ppm
pKa 6.7 – 6.9
Protease none detected
Purity >98%
Residue after Ignition <0.3%
RNase none detected
Solubility (1%, 1 N NaOH) none detected