3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H34457.03
H34457.06
H34457.03EA
815
PLN
H34457.03
H34457.06
3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
3-Fluoro-5-iodoaniline
Purity: 96%
CAS No.: 660-49-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
MDL No.: MFCD04116466
Formuła:
C₆H₅FIN MW: 237.02 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04116466 Numer CAS: 660-49-1 |