Drukuj

dimetyloglioksym, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime

423554405.0050 423554405.0100 423554405.0250 423554405.0500 423554405.1000
CHMP423554405.0050EA 261 PLN
CHMP423554405.0050 CHMP423554405.0100 CHMP423554405.0250 CHMP423554405.0500 CHMP423554405.1000
dimetyloglioksym, pure
dimetyloglioksym
Formuła: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 53 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 240…241 °C
Gęstość: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002117
Numer CAS: 95-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-420-1
Klasyfikacja Merck : 13,03272

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR