Drukuj
triacetyna, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
114435807.0100 114435807.0250 114435807.0500 114435807.1000 114435807.2500 114435807.5000 114435807.9010
CHMP114435807.0100EA 60.2 PLN
CHMP114435807.0100 CHMP114435807.0250 CHMP114435807.0500 CHMP114435807.1000 CHMP114435807.2500 CHMP114435807.5000 CHMP114435807.9010
triacetyna, czysty reagent analityczny
triacetyna
Formuła: C₉H₁₄O₆
Temp. Wrzenia: 258 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008716
Numer CAS: 102-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-051-9
Klasyfikacja Merck : 13,09664