Drukuj

siarczan żelaza (III) hydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Ferric Persulphate, Diiron trissulphate hydrate, Ferric sulphate hydrate

429048800.0250 429048800.0500 429048800.1000 429048800.9010
CHMP429048800.0250EA 102 PLN
CHMP429048800.0250 CHMP429048800.0500 CHMP429048800.1000 CHMP429048800.9010
siarczan żelaza (III) hydrat, pure
siarczan żelaza (III) hydrat
Formuła: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 399.88 g/mol (anhy)
Gęstość: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149714
Numer CAS: 15244-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-072-9
Klasyfikacja Merck : 13,04065

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR