Drukuj

Wodorotlenek sodu 6 mol/l (6 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

810953177.0500 810953177.1000
CHMP810953177.0500EA 69.7 PLN
CHMP810953177.0500 CHMP810953177.1000
Wodorotlenek sodu 6 mol/l (6 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 109 °C (1013 hPa)
Gęstość: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR