Drukuj
Yttrium standard solution, 10000 µg/L Y w 5% kwasie azotowym (z Y₂O₃) pojedynczy wzorzec do ICP, Specpure®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14422.AD 14422.AE 14422.AP
14422.ADEA 751 PLN
14422.AD 14422.AE 14422.AP
Yttrium standard solution, 10000 µg/L Y w 5% kwasie azotowym (z Y₂O₃) pojedynczy wzorzec do ICP, Specpure®
Standardy Wzorce kationowe Yttrium Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certyfikaty: Traceable to NIST