Rod 10000 mg/L w 20% kwasie chlorowodorowym (from RhCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35763.AD
35763.AE
35763.AP
35763.ADEA
10210
PLN
35763.AD
35763.AE
35763.AP
Rod 10000 mg/L w 20% kwasie chlorowodorowym (from RhCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Rhodium Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certyfikaty: Traceable to NIST