Rod 1000 mg/L w 20% kwasie chlorowodorowym (from RhCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
35754.AD
35754.AP
35754.AE
35754.ADEA
1250
PLN
35754.AD
35754.AP
35754.AE
Rod 1000 mg/L w 20% kwasie chlorowodorowym (from RhCl₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Rhodium Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certyfikaty: Traceable to NIST