Drukuj

siarczan żelaza (II) heptahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

119028407.0100 119028407.0500 119028407.1000 119028407.0250 119028407.9010
CHMP119028407.0100EA 32.4 PLN
CHMP119028407.0100 CHMP119028407.0500 CHMP119028407.1000 CHMP119028407.0250 CHMP119028407.9010
siarczan żelaza (II) heptahydrat, czysty reagent analityczny
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Formuła: FeSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 64 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149719
Numer CAS: 7782-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5
Klasyfikacja Merck : 13,04091

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR