Siarczan miedziowy, bezwodny, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
426582804.0100
426582804.0250
426582804.0500
426582804.1000
CHMP426582804.0100EA
89.2
PLN
CHMP426582804.0100
CHMP426582804.0250
CHMP426582804.0500
CHMP426582804.1000
Siarczan miedziowy, bezwodny, czysty
Siarczan miedziowy
Formuła:
CuSO₄ Temp. topnienia: 200 °C Gęstość: 3,603 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010981 Numer CAS: 7758-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,02722 |