Drukuj

Siarczan miedziowy, anhydrous, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)

116582805.0050 116582805.0100 116582805.0250 116582805.0500 116582805.1000
CHMP116582805.0050EA 94.7 PLN
CHMP116582805.0050 CHMP116582805.0100 CHMP116582805.0250 CHMP116582805.0500 CHMP116582805.1000
Siarczan miedziowy, anhydrous, pure analytical reagent
Siarczan miedziowy
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,02722

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR