Drukuj

siarczan baru, czysty

Dostawca: CHEMPUR

421595304.0250 421595304.0500 421595304.1000 421595304.9010
CHMP421595304.0250EA 69.7 PLN
CHMP421595304.0250 CHMP421595304.0500 CHMP421595304.1000 CHMP421595304.9010
siarczan baru, czysty
siarczan baru
Formuła: BaSO₄
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1345 °C
Gęstość: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003455
Numer CAS: 7727-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-784-4
Klasyfikacja Merck : 13,00997

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR