Drukuj

disiarczan (IV) dipotasu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite

427447703.0500 427447703.1000 427447703.9010
CHMP427447703.0500EA 81.9 PLN
CHMP427447703.0500 CHMP427447703.1000 CHMP427447703.9010
disiarczan (IV) dipotasu, pure
disiarczan (IV) dipotasu
Formuła: K₂O₅S₂
MW: 222.33 g/mol
Temp. topnienia: 190
Gęstość: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00167605
Numer CAS: 16731-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-795-3
Klasyfikacja Merck : 13,07729

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR