disiarczan (IV) dipotasu, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
117447704.0010
117447704.0100
117447704.0250
117447704.0500
117447704.1000
CHMP117447704.0010EA
27.3
PLN
CHMP117447704.0010
CHMP117447704.0100
CHMP117447704.0250
CHMP117447704.0500
CHMP117447704.1000
disiarczan (IV) dipotasu, czysty reagent analityczny
disiarczan (IV) dipotasu
Formuła:
K₂O₅S₂ Temp. topnienia: 190 °C Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00167605 Numer CAS: 16731-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 240-795-3 Klasyfikacja Merck : 13,07729 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...