Drukuj

wodorofosforan wapnia, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

118758803.0100 118758803.0250 118758803.0500 118758803.1000
CHMP118758803.0100EA 41.3 PLN
CHMP118758803.0100 CHMP118758803.0250 CHMP118758803.0500 CHMP118758803.1000
wodorofosforan wapnia, czysty reagent analityczny
wodorofosforan wapnia
Formuła: CaHPO₄
Temp. topnienia: 370 °C
Gęstość: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010909
Numer CAS: 7757-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-826-1
Klasyfikacja Merck : 13,01697

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR