Drukuj
wodorotlenek kobaltu (II), pure
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
Synonim: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
425132207.0100 425132207.0250 425132207.0500 425132207.1000
CHMP425132207.0100EA 115 PLN
CHMP425132207.0100 CHMP425132207.0250 CHMP425132207.0500 CHMP425132207.1000
wodorotlenek kobaltu (II), pure
wodorotlenek kobaltu (II)
Formuła: H₂CoO₂
MW: 92.95 g/mol
Gęstość: 3.597 g/cm³ (15 °C)
Numer MDL: MFCD00016015
Numer CAS: 21041-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 244-166-4
Klasyfikacja Merck : 13,02467