Drukuj

Glikol dietylenowy, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: 2,2'-Oksybisetanol

424465108.0500 424465108.1000 424465108.2500 424465108.5000 424465108.9010
CHMP424465108.0500EA 39.6 PLN
CHMP424465108.0500 CHMP424465108.1000 CHMP424465108.2500 CHMP424465108.5000 CHMP424465108.9010
Glikol dietylenowy, pure
Glikol dietylenowy
Formuła: C₄H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002882
Numer CAS: 111-46-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-872-2
Klasyfikacja Merck : 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR