dimetylosulfotlenek, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
113635509.1000
113635509.0100
113635509.0250
113635509.0500
113635509.2500
113635509.5000
CHMP113635509.1000EA
283
PLN
CHMP113635509.1000
CHMP113635509.0100
CHMP113635509.0250
CHMP113635509.0500
CHMP113635509.2500
CHMP113635509.5000
dimetylosulfotlenek, pure zA
dimetylosulfotlenek
Formuła:
(CH₃)₂SO MW: 78.14 g/mol Temp. Wrzenia: 189 Temp. topnienia: 18.5 Gęstość: 1.101 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002089 Numer CAS: 67-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-664-3 Klasyfikacja Merck : 13,03285 |
|