Drukuj

tlenek kobaltu (II,III), pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide

425136801.0050 425136801.0100 425136801.0250 425136801.0500 425136801.1000
CHMP425136801.0050EA 112 PLN
CHMP425136801.0050 CHMP425136801.0100 CHMP425136801.0250 CHMP425136801.0500 CHMP425136801.1000
tlenek kobaltu (II,III), pure
tlenek kobaltu (II,III)
Formuła: Co₃O₄
Temp. topnienia: 895 °C
Gęstość: 6,005 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010939
Numer CAS: 1308-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-157-2
Klasyfikacja Merck : 13,02454

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR