Drukuj
Azotan kobaltu heksahydrat, czysty
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
425121401.0100 425121401.0050 425121401.0250 425121401.0500 425121401.1000
CHMP425121401.0100EA 85.8 PLN
CHMP425121401.0100 CHMP425121401.0050 CHMP425121401.0250 CHMP425121401.0500 CHMP425121401.1000
Azotan kobaltu heksahydrat, czysty
Azotan kobaltu heksahydrat
Formuła: Co(NO₃)₂·6H₂O
Temp. topnienia: 57 °C
Gęstość: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149647
Numer CAS: 10026-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-402-1
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02469