Drukuj

Azotan kobaltu heksahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate

115121402.1000 115121402.0050 115121402.0100 115121402.0250 115121402.0500
CHMP115121402.1000EA 752 PLN
CHMP115121402.1000 CHMP115121402.0050 CHMP115121402.0100 CHMP115121402.0250 CHMP115121402.0500
Azotan kobaltu heksahydrat, pure analytical reagent
Azotan kobaltu heksahydrat
Formuła: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291.03 g/mol
Temp. topnienia: 57
Gęstość: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149647
Numer CAS: 10026-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-402-1
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02469

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR