Drukuj

azotan manganu (II) tetrahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate

426158409.0100 426158409.0250 426158409.0500 426158409.1000 426158409.9010
CHMP426158409.0100EA 76.4 PLN
CHMP426158409.0100 CHMP426158409.0250 CHMP426158409.0500 CHMP426158409.1000 CHMP426158409.9010
azotan manganu (II) tetrahydrat, pure
azotan manganu (II) tetrahydrat
Formuła: Mn(NO₃)₂·4H₂O
MW: 251.01 g/mol
Temp. topnienia: 37
Gęstość: 2.115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149789
Numer CAS: 20694-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-828-8
Jednostka: 2724
ADR: 5.1 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR