Drukuj

azotan manganu (II) tetrahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate

116158400.0250 116158400.0100 116158400.0500 116158400.1000
CHMP116158400.0250EA 284 PLN
CHMP116158400.0250 CHMP116158400.0100 CHMP116158400.0500 CHMP116158400.1000
azotan manganu (II) tetrahydrat, pure analytical reagent
azotan manganu (II) tetrahydrat
Formuła: Mn(NO₃)₂·4H₂O
MW: 251.01 g/mol
Temp. topnienia: 37
Gęstość: 2.115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149789
Numer CAS: 20694-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-828-8
Jednostka: 2724
ADR: 5.1 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR