azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Bismuth trinitrate pentahydrate
421821203.0100
421821203.0250
421821203.0500
421821203.1000
421821203.0025
CHMP421821203.0100EA
111
PLN
CHMP421821203.0100
CHMP421821203.0250
CHMP421821203.0500
CHMP421821203.1000
CHMP421821203.0025
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat, pure
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat
Formuła:
Bi(NO₃)₃·5H₂O MW: 485.07 g/mol Temp. Wrzenia: 75…80 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 30 Gęstość: 2.736 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00149157 Numer CAS: 10035-06-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-791-8 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 II |